Learn More
Nickel(II)-nitrat-Hexahydrat, purum p.a, ≥97.0 % (KT), Honeywell™
Catalog Number p-7120621
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
13478-00-7
H12N2NiO12
290.79
MFCD00149805
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Nickelnitrat-Hexahydrat, Nickel-II-nitrat-Hexahydrat, Nickel-Dinitrat-Hexahydrat, Nickel2+-Dinitrat-Hexahydrat, Nickel2+-Nitrat, Hexahydrat, Salpetersäure, Nickel2+-Salz, Hexahydrat, Nickel-II-nitrat, Hexahydrat 1:2:6, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
61630
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
13478-00-7
H12N2NiO12
290.79
MFCD00149805
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Nickelnitrat-Hexahydrat, Nickel-II-nitrat-Hexahydrat, Nickel-Dinitrat-Hexahydrat, Nickel2+-Dinitrat-Hexahydrat, Nickel2+-Nitrat, Hexahydrat, Salpetersäure, Nickel2+-Salz, Hexahydrat, Nickel-II-nitrat, Hexahydrat 1:2:6, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
61630
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Purum p.a., kristallisiert, ≥ 97.0 %
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-nitrat-Hexahydrat
Schmelzpunkt 56.7 °C
Farbe Blaugrün
pH 4.0 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel Ni(NO3)2 · H2O
UN-Nummer UN2725
Löslichkeitsinformationen 2.385 g/l bei 20 °C
IUPAC-Name Nickel(2+); Dinitrat; Hexahydrat
Formelmasse 290.79 mol
Reinheit (%) ≥97.0 % (KT)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.05 g/ml bei 25 °C