Learn More
Nickel(II)-Perchlorathexahydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381728
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381728 100 g 100 Gramm
11391728 25 g 25 Gramm
11371728 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11381728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011631.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13520-61-1 | Cl2H12NiO14 | 365.675 g/mol
Nickel(II) perchlorate hexahydrate is used as a starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13520-61-1
Summenformel Cl2H12NiO14
Molekulargewicht (g/mol) 365.675
MDL-Nummer MFCD00149804
InChI-Schlüssel WHGYCGOFTBFDLW-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii perchlorate hexahydrate, acmc-1boln, 2clo4.ni.6h2o, nickel ii perchlorate hydrate, nickel 2+ hexahydrate diperchlorate, nickel perchlorate, hexahydrate, reagent, nickel ii perchlorate hexahydrate, reagent grade, nickel ii perchlorate hexahydrate trace metals basis, nickel ii perchlorate hexahydrate, purum p.a., crystallized kt
PubChem CID 15769463
IUPAC-Name Nickel(2+); Diperchlorat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) perchlorate hexahydrate
Schmelzpunkt 140°C
Farbe Grün
Physikalische Form Feuchter kristalliner Feststoff
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in many organic solvents
Formelmasse 365.70 (257.59 Anhydrous)
Güte Reagenz
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.55
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Green crystals
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) perchlorate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) perchlorate hexahydrate