Learn More
Nickel(II)-sulfamathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824844
32.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13770-89-3
H4N2NiO6S2
250.85
MFCD00137261
KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
83720
[Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13770-89-3
H4N2NiO6S2
250.85
MFCD00137261
KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
83720
[Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Nickel(II) sulfamate is used as an electro plating and surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nickel(II) sulfamate hydrate
Farbe Blau
Physikalische Form Kristalle
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Nickel(2+); Disulfamat
Formelmasse 250.86 (Anhydrous)
Geruch Odorless