Learn More
Nickel(II)-sulfat-Heptahydrat, purum p.a; ≥99.0 % (KT), Honeywell™
Artikelnummer. p-7120622 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15666890 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15656890 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15666890 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 72285250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., kristallisiert, ≥ 99.0 %
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-98-1
Summenformel H14NiO11S
Molekulargewicht (g/mol) 280.85
MDL-Nummer MFCD00149814
InChI-Schlüssel OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nickel-II-sulfat-Heptahydrat, Nickelsulfat-Heptahydrat, Nickel2+-Sulfat-Heptahydrat, Schwefelsäure, Nickel2 + Salz 1:1 , Heptahydrat, Nickelsulfat-Heptahydrat Nickel- und Nickelverbindungen, Nickelsulfat-Wasser 1/7, nickel sulfate heptahydrate nickel and nickel compounds, ni.so4.7h2o, ksc492q3n, nickel sulfate-water 1/7
PubChem CID 61474
ChEBI CHEBI:53504
IUPAC-Name nickel(2+) heptahydrate sulfate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-sulfat-Heptahydrat
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Strukturformel NiSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 280.86 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (KT)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.948 g/ml bei 25 °C