Learn More
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat, 99.97 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4782030
57.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
10101-97-0
H12NiO10S
262.839
MFCD00149813
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
5284429
CHEBI:53437
Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
10101-97-0
H12NiO10S
262.839
MFCD00149813
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
5284429
CHEBI:53437
Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Nickel(II) sulfate hexahydrate is mainly used in Ni plating, as mordant in dyeing and in printing textiles, as a blackening agent for zinc and brass and in the fabrication of organic nickel salts. It is used as an effective catalyst for gas-phase dehydration of glycerol to acrolein. Nickel sulfate hexahydrate crystal is an efficient ultraviolet filter material. Columns used in biochemistry and molecular biology can be regenerated with nickel sulfate. It is used to prepare nickel carbonate, a precursor to pigments and nickel-based catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nickel(II) sulfate hexahydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Klumpen
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.97% min. (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water,ethanol and ammonia.
Formelmasse 262.86 (154.77 Anhydrous)
Geruch Odorless
Dichte 2.07 g/cm3 at 20°C