Learn More
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071910 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15602260 100 g 100 Gramm
15632260 500 g 500 Gramm
15612260 1 kg 1 Kilogramm
15622260 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15602260 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 227676100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-97-0
Summenformel H12NiO10S
Molekulargewicht (g/mol) 262.839
MDL-Nummer MFCD00149813
InChI-Schlüssel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nickelsulfat-Hexahydrat, Nickel-II-sulfat-Hexahydrat, Nickel2+-Sulfat-Hexahydrat, Nickel-II-sulfat, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat
Menge 100 g
Strukturformel NiSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 262.85
Reinheit (%) 99%
Güte ACS-Reagenz
Dichte Vapor Density: 2.07 (vs air)