Learn More
Fisherbrand™ DOPPELMUFFE 16MM mit Kunststoffgriffen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Stativmuffe |
| Material | Nickel/Kunststoff |
| Enthält | Vernickelte Messingschraube mit blauer Kunststoffabdeckung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Stangen mit Durchmessern von bis zu 16 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Größe | 16 mm |