Learn More
R&L Enterprises™ Klammern mit 3 Zinken aus Nickel/Kunststoff
Zur sicheren Befestigung von Artikeln im Labor. R&L Enterprises™ 3-Zacken-Klemmen sind aus Aluminiumguss-Legierung gefertigt und werden mithilfe von Drückern aus vernickeltem Messing und Doppelschrauben aus vernickeltem Stahl mit Kunststoffkopf betätigt, die sich auf einem Edelstahlstift drehen.
23.15 € - 37.80 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | 3-Finger-Klemme |
Material | Nickel/Kunststoff |
Durchmesser (metrisch) | 90 mm |
Produktcode | Marke | Jaw Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Jaw Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10527514
|
R&L Enterprises™
1020 |
Ohne Federmechanismus |
23.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11775376
|
R&L Enterprises™
1020/1 |
Mit Federmechanismus |
37.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Klauen mit chemisch beständigem Kunststoff beschichtet
- Für Teile mit einem Durchmesser bis zu 90 mm
- Entwickelt zum Festhalten von Teilen in den Klauen
- Es wird nicht empfohlen, Teile mit den Spitzen festzuhalten
- Mit oder ohne federgelagerten Klauen
Spezifikation
Je 1 | |
3-Finger-Klemme | |
Nickel/Kunststoff | |
90 mm |