Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzette aus vernickeltem Stahl
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Stumpf |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Material | Vernickelter Stahl |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Abmessungen (L x B) | 200 l/mm |
| Typ | Pinzette |