Learn More
Bochem™ Reagenzglashalter, L=130 mm, vernickelt
Marke:  Bochem™ 2281
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02700kg
Artikelnummer. 10499192
  • 4.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Reagenzglashalter
Röhrchen (10 bis 25 mm)
1