Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Laborgestellfuß, vernickeltes Zink
Artikelnummer. 11797108 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
32 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch)
11797108 32 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11797108 Lieferant Cole-Parmer™ Essentials Lieferanten-Nr. 0804138
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbinden Sie Stangen und/oder Klemmen mit Ihrem Gestell oder bauen Sie ein individuelles Laborgestell mit diesem vernickelten Zink-Laborgestellfuß.
  • Verwendung mit 1/2 in. Rahmenstangen mit einem Durchmesser von 12,7 mm.
  • Laborrahmen werden dauerhaft direkt an der Wand, dem Boden oder der Werkbank montiert.
  • Inklusive drei Befestigungsschrauben.
  • Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 2 3/4 x 1 1/4 in. (70 x 32 mm)
Spezifikation
Material Vernickelter Zink
Höhe (metrisch) 32 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,3 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,8 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Stange 0.5 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 70 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 12,7 mm
Enthält Drei Befestigungsschrauben
Produkttyp Rahmenfuß
Zur Verwendung mit (Geräte) Stäbe mit 0 bis 0,5 in. Durchmesser