Learn More
Nickellösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Catalog Number 12937393
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
Salpetersäure
O[N+]([O-])=O
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
Salpetersäure
O[N+]([O-])=O
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Nickel
Konzentration 10 mg/l
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Lösungsmittel oder Matrix HNO3