Learn More
Nicotinamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Nicotinamide is a building block (active component) of coenzymes nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide adenine dinucleotide phopshate (NADP). It may be used as a substrate of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT, EC 2.4.2.12), the rate-limiting enzyme for NAD(+) biosynthesis and an important signaling molecule. It is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nicotinamid ist ein Baustein (aktiver Bestandteil) der Coenzyme Nicotinamid Adenin Dinucleotid (NAD) und Nicotinamid Adenin Dinucleotid phopshat (NADP). Es kann als Substrat der Nicotinamid-Phosphoribosyltransferase (NAMPT, EC2.4.2.12), dem geschwindigkeitsbegrenzenden Enzym für die NAD(+)-Biosynthese und einem wichtigen Signalmolekül verwendet werden. Es ist ein Amid-Derivat von Vitamin B3 und ein PARP-Inhibitor.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Glycerin, DMSO, Methanol, Butanol und Chloroform. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Nicotinamid ist ein Baustein (aktiver Bestandteil) der Coenzyme Nicotinamid Adenin Dinucleotid (NAD) und Nicotinamid Adenin Dinucleotid phopshat (NADP). Es kann als Substrat der Nicotinamid-Phosphoribosyltransferase (NAMPT, EC2.4.2.12), dem geschwindigkeitsbegrenzenden Enzym für die NAD(+)-Biosynthese und einem wichtigen Signalmolekül verwendet werden. Es ist ein Amid-Derivat von Vitamin B3 und ein PARP-Inhibitor.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Glycerin, DMSO, Methanol, Butanol und Chloroform. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nicotinamide |
Schmelzpunkt | 128°C to 132°C |
Flammpunkt | 182°C (360°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Geruch | Odorless |
Menge | 100 g |
Beilstein | 383619 |
Merck Index | 14,6523 |
Formelmasse | 122.13 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nicotinamide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nicotinamide