Learn More
β-Nicotinamid-adenin-dinucleotidphosphat, Dinatriumsalz, 98 bis 100 %, MP-Biomedicals™
Artikelnummer. 11378769 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378769 50 mg 50 Milligramm
11388769 100 mg 100 Milligramm
11398769 250 mg -
11308779 500 mg 500 Milligramm
11318779 1 g 1 Gramm
11328779 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11378769 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210116650
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 24292-60-2
Summenformel C21H26N7Na2O17P3
Molekulargewicht (g/mol) 787.37
MDL-Nummer MFCD00065390
InChI-Schlüssel WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Synonym Nadp-Dinatriumsalz, Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-Dinatriumsalz
PubChem CID 131851653
IUPAC-Name [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonoxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat;natrium
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Nicotinamidadenin-Dinukleotidphosphat, Dinatriumsalz und Monokaliumsalz
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98 - 100 %
Menge 50 mg
Formelmasse 787.4
Physikalische Form Pulver