Learn More
Nicotinamid-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457808
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15457808 25 g 25 Gramm
15467808 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457808 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61292.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1986-81-8 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1986-81-8
Summenformel C6H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.126
MDL-Nummer MFCD00006202
InChI-Schlüssel USSFUVKEHXDAPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 72661
IUPAC-Name 1-Oxidopyridin-1-ium-3-Carboxamid
SMILES C1=CC(=C[N+](=C1)[O-])C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinamide N-oxide
Schmelzpunkt 291°C to 293°C (decomposition)
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym nicotinamide n-oxide, nicotinamide 1-oxide, 1-oxynicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 1-oxide, 1-oxy-nicotinamide, niacinamide-n-oxide, nicotinamide, 1-oxide, 3-pyridinecarboxamide,1-oxide, 3-carbamoylpyridin-1-ium-1-olate, 3-aminocarbonyl pyridinium-1-olate
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 98%