Learn More
Nicotinic Acid-13C6 (100 μg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30008589
Change view
Click to view available options
Menge:
2 x 1 mL
5 x 1 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008589 2 x 1 mL 2 Milliliter
30005114 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008589 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT15872X1ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189954-79-7
Summenformel 13C6 H5 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 129.07
Synonym Nicotinic Acid-13C6
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-^{13}C_{5})pyridine-3-carboxylic acid
SMILES O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinic acid-13C6
Menge 2 x 1 mL
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formelmasse 129.0522
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nicotinic acid-13C6 100 μg/mL