Learn More
Nicotinsäure-13C6 (100 µg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30392197
Change view
Click to view available options
Menge:
1x1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30392197 1x1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30392197 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT15871X1ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinic acid-13C6
CAS 1189954-79-7
Summenformel 13C6 H5 N O2
Menge 1x1 mL
Synonym Nicotinic Acid-13C6
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-^{13}C_{5})Pyridin-3-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 129.07
Formelmasse 129.0522
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 μg/mL