Learn More
Nicotinic Acid-13C6, TRC
Artikelnummer. 30010630
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010630 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010630 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4292521MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinic acid-13C6
CAS 1189954-79-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel 13C6 H5 N O2
Menge 1 mg
Synonym Nicotinic Acid-13C6
InChI-Formel InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-^{13}C_{5})pyridine-3-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 129.07
Formelmasse 129.0522
Reinheit (%) >95%