Learn More
Nikotinsäure-Hydrazid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-172385
26.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
553-53-7
C6H7N3O
137.14
MFCD00006383
KFUSANSHCADHNJ-UHFFFAOYSA-N
nicotinohydrazide, nicotinic acid hydrazide, nicotinic hydrazide, niazid, nicotinylhydrazide, nicotinoyl hydrazine, 3-pyridoyl hydrazine, 3-pyridylcarbonylhydrazine, nicotinoyl hydrazide, hydrazine, nicotinoyl
11112
pyridine-3-carbohydrazide
NNC(=O)C1=CC=CN=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
553-53-7
C6H7N3O
137.14
MFCD00006383
KFUSANSHCADHNJ-UHFFFAOYSA-N
nicotinohydrazide, nicotinic acid hydrazide, nicotinic hydrazide, niazid, nicotinylhydrazide, nicotinoyl hydrazine, 3-pyridoyl hydrazine, 3-pyridylcarbonylhydrazine, nicotinoyl hydrazide, hydrazine, nicotinoyl
11112
pyridine-3-carbohydrazide
NNC(=O)C1=CC=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nicotinic acid hydrazide
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 163°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 22, 41
Merck Index 09, 6345
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in benzene
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver aus feinen Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinic acid hydrazide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.