missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nidogen-1/Entactin Antibody (ELM1), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18011069 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18011069 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18011069 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP197701AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Nidogen-1/Entactin Monoclonal specifically detects Nidogen-1/Entactin in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nidogen-1/Entactin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon ELM1
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias enactin, Entactin, NID-1, NIDentactin, nidogen (enactin), nidogen 1, nidogen-1
Gensymbole NID1
Wirtsspezies Rat
Immunogen Clone ELM1 is a rat monoclonal IgG2a antibody derived by fusion of X63 Ag 8.653 mouse myeloma cells with spleen cells from a Fisher rat immunized with a partially purified preparation of laminin from the EHS mouse tumor.
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4811
Testspezifität ELM1 reacts with entactin.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.