Learn More
Nigrosin, wasserlöslich, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11473657
14.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8005-03-6
C22H14N6Na2O9S2
616.49
MFCD00044681
HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
44134531
Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8005-03-6
C22H14N6Na2O9S2
616.49
MFCD00044681
HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
44134531
Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
It is employed as a common biological stain for tissues and cells. Used to make inks and shoe-polish and for dyeing leather, wood, textiles, and plastics. The crude mixture of nigrosine hydrochlorides (Phenol Black L) is used to dye phenolic resins. Bases are used to make printing colors and to dye plastics. It finds its use in Dorner?s spore stain, as a negative stain in place of India ink for spirochetes, bacteria, protozoa and fungi. It is also used in compounding resins include phenolic resins, styrenics, polyamides and urea resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird üblicherweise als biologisches Färbemittel für Gewebe und Zellen eingesetzt. Zum Herstellen von Tinten und Schuhpolituren sowie zum Färben von Leder, Holz, Textilien und Kunststoffen. Das Rohgemisch von Nigrosinhydrochloriden (Phenolschwarz L) wird zur Färbung von Phenolharzen verwendet. Basen werden zur Herstellung von Druckfarben und zur Färbung von Kunststoffen verwendet. Es findet seine Verwendung in Dorner′s Sporenfärbung, als Negativfärbung anstelle von India-Tinte für Spirochäten, Bakterien, Protozoen und Pilzen. Es wird auch bei der Compoundierung von Harzen wie Phenolharzen, Styrol-Kunststoffen, Polyamiden und Harnstoffharzen eingesetzt.
Löslichkeit
In Wasser, Ethanol, Öl, Nigrosinen und Fett löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nigrosin
Namenshinweis water soluble
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,oil,nigrosines and fat.
Menge 25 g