Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nigrosin, rein, wasserlöslich
Catalog Number p-172424
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8005-03-6
C22H14N6Na2O9S2
616.49
MFCD00044681
HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Acid Black 2, C.I. 50420
44134531
Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8005-03-6
C22H14N6Na2O9S2
616.49
MFCD00044681
HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Acid Black 2, C.I. 50420
44134531
Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nigrosine
Namenshinweis pract.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Schwarz bis schwarz-rot
Menge 100 g
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver