Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nigrosin, rein, wasserlöslich, hochreines, biologisches Färbemittel
Catalog Number p-3756479
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8005-03-6
C22H14N6Na2O9S2
616.49
MFCD00044681
HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Acid Black 2, C.I. 50420
44134531
Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
8005-03-6
C22H14N6Na2O9S2
616.49
MFCD00044681
HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Acid Black 2, C.I. 50420
44134531
Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nigrosine
Namenshinweis Water soluble, Pure
Beilstein 12, 130
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Schwarz
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver