Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nilblau A
Catalog Number p-7023528
14.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3625-57-8
C40H40N6O6S
732.84
MFCD00064529
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
19256
[9-(Diethylamino)Benzo[a]Phenoxazin-5-Yliden]Azan;Sulfat
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3625-57-8
C40H40N6O6S
732.84
MFCD00064529
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
19256
[9-(Diethylamino)Benzo[a]Phenoxazin-5-Yliden]Azan;Sulfat
CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Used in the preparation of an amperometric glucose sensor. Also can be employed in Lillie and Fullmer method for staining and discriminating between melanins and lipofuscins in paraffin sections of animal tissue; Lillie and Fuller method for fatty acids/lipids using frozen sections of fatty liver and avocado.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung eines amperometrischen Glukosesensors verwendet. Kann auch in der Lillie- und Fullmer-Methode zum Färben und Unterscheiden zwischen Melaninen und Lipofuszinen in Paraffinschnitten von tierischem Gewebe verwendet werden; Lillie- und Fuller-Methode für Fettsäuren/Lipide unter Verwendung von gefrorenen Schnitten von Fettleber und Avocado.
Löslichkeit
In Ethanol und Wasser (50 g/l) bei 25 °C löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nile Blue A
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Synonym C.I. 51180, Basic Blue 12
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,and water (50g/L) at 25°C.
Formelmasse 732.84
Menge 5 g