Learn More
Nilotinib-3-Imidazolyl-N-oxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nilotinib 3-Imidazolyl N-oxide |
| CAS | 2139382-75-3 |
| Summenformel | C28 H22 F3 N7 O2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Nilotinib Impurity, 4-Methyl-3-(4-pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino-N-(5-(3-oxo-4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H22F3N7O2/c1-17-5-6-19(10-25(17)36-27-33-9-7-24(35-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)34-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)37-15-18(2)38(40)16-37/h3-16H,1-2H3,(H,34,39)(H,33,35,36) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3)C(=O)Nc4cc(cc(c4)C(F)(F)F)n5cc(C)n(=O)c5 |
| IUPAC-Name | 4-Methyl-N-[3-(4-Methyl-3-oxo-imidazol-1-yl)-5-(trifluormethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 545.52 |
| Formelmasse | 545.1787 |