Beschreibung
- Flexible Stellfläche auf der Werkbank: Sorgen Sie für einen organisierten und effizienten Arbeitsplatz, indem Sie das Bedienterminal sicher oben auf dem NineFocus-Messgerät montieren.
- Platz auf der Arbeitsfläche sparen: Das Set passt perfekt zum NineFocus-Messgerät und zum Steuerterminal. Zusammen bilden sie eine ordentliche und kompakte Anordnung, die Platz auf der Werkbank spart.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Automatisch |
| Typ | Saugnapf |
| Abmessungen (L x B x H) | 11.8 x 7 x 4 cm |
| Höhe (metrisch) | 4 cm |
| IP-Schutzart | IP52 |
| Länge (metrisch) | 11.8 cm |
| Empfohlenes Zubehör | Zubehör für Messgeräte |
| Gewicht (metrisch) | 5 g |
| Breite (metrisch) | 7 cm |