Learn More
Skytec Ninja X4 Arbeitshandschuhe
Beschreibung
- Schnittfestigkeitsklasse B (EN388:2016)
- Hohe Abriebfestigkeit
- Atmungsaktives Futter
- Das elastische Handgelenkband sorgt für einen sicheren Sitz.
- Die gesprenkelte graue und schwarze Färbung verlängert die Lebensdauer des Kleidungsstücks.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE CAT II, ANSI Schneiden |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN420 |
| Beschichteter Bereich | Handfläche |
| Bauweise | Strick |
| Coating Material | Bi-Polymer |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Nein |
| Material | Nylon, Glasfaser, Polyurethan, Nitril |
| Mehr anzeigen |