Learn More
Skytec Ninja X4 Arbeitshandschuhe
Artikelnummer. 17882194
Change view
Click to view available options
Größe:
7 Small, Klein
8,Medium, Mittel
9, Large, Groß
10,X- Groß, Extragroß
11,2X-Large, 2XL
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17882194 7 Small, Klein 10 Paare
17872194 8,Medium, Mittel 10 Paare
17812204 9, Large, Groß 10 Paare
17802204 10,X- Groß, Extragroß 10 Paare
17822164 11,2X-Large, 2XL 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17882194 Lieferant Skytec Lieferanten-Nr. SKY031
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die geschmeidigen und leichten Ninja X4 Arbeitshandschuhe bieten ein gutes Maß an Schnittfestigkeit, Fingerfertigkeit und Komfort. Die Bi-Polymer-Beschichtung bietet hervorragenden Halt sowohl bei nassen als auch bei trockenen Handhabungsbedingungen.
  • Schnittfestigkeitsklasse B (EN388:2016)
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Atmungsaktives Futter
  • Das elastische Handgelenkband sorgt für einen sicheren Sitz.
  • Die gesprenkelte graue und schwarze Färbung verlängert die Lebensdauer des Kleidungsstücks.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE CAT II, ANSI Schneiden
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN388, EN420
Beschichteter Bereich Handfläche
Bauweise Strick
Coating Material Bi-Polymer
Farbe Grau, Schwarz
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Nylon, Glasfaser, Polyurethan, Nitril
Produkttyp Gestrickter, getauchter Handschuh
Größe 7 Small, Klein
Norm EN 388 4X31B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Abfüllung/Dosierung, allgemeine Handhabung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Auskleidungsmaterial Nylon, Glasfaser
Auskleidung Gefüttert
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Verpackungsart Beutel
Serie Ninja X4
Daumenform Gerade
Yarn Gauge 13 G
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 240 mm