Learn More
Niob-Folie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050912
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-03-1
Nb
92.91
MFCD00011126
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
23936
CHEBI:33344
Niob
[Nb]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-03-1
Nb
92.91
MFCD00011126
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
23936
CHEBI:33344
Niob
[Nb]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Niobium foil
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) thick, Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 100 mm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Odorless
Gewicht ≈4.29g/100x100mm
Form Folie