Learn More
Niob(IV)-selenid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382188
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382188 10 g 10 Gramm
11392188 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11382188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013101.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12034-77-4 | NbSe2 | 250.85 g/mol
It is used as a potential substance for thin film solar cells as back contact material. It is widely used in electricity brush & special bearings because of its conductivity and lubricity property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12034-77-4
Summenformel NbSe2
Molekulargewicht (g/mol) 250.85
MDL-Nummer MFCD00016228
InChI-Schlüssel CXRFFSKFQFGBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium selenide, columbium selenide, niobium diselenide, diselanylideneniobium, bis selanylidene niobium, niobium diselenide, crystal, niobium diselenide trace metals basis, niobium iv selenide trace metals basis 10g
PubChem CID 82841
IUPAC-Name Bis(selanyliden)Niob
SMILES [Se]=[Nb]=[Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium(IV) selenide
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3283
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 250.83
Reinheit (%) 99.8%