Learn More
NIP30 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16830-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886584
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FAM192A is also known as Nip30. This protein has not bee characterized.
Spezifikation
Spezifikation
NIP30
Polyclonal
Unconjugated
FAM192A
C16orf94, CDA018, CDA10, FAM192A, NIP30, Protein FAM192A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
102122, 307652, 80011
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q91WE2, Q9GZU8
Fam192a
NIP30 Fusion Protein Ag10439
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat