missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Nipah Virus Nucleoprotein Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1436)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17899525
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17899525 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17899525 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA547044

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

Nipah virus (NiV) is a highly pathogenic emergent paramyxovirus causing deadly encephalitis in humans Its replication requires a constant supply of unassembled nucleoprotein (N0) in complex with its viral chaperone, the phosphoprotein (P) [PMID: 25108352].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nipah Virus Nucleoprotein
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon HL1436
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen-Alias Nipah NP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Full length Nipah virus Nucleoprotein recombinant protein.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.