Learn More
Piperidin-3-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027733
17.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
498-95-3
C6H11NO2
129.159
MFCD00005992
XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
nipecotic acid, 3-piperidinecarboxylic acid, hexahydronicotinic acid, +/--nipecotic acid, h-dl-nip-oh, +/--3-piperidine carboxylic acid, dl-piperidine-3-carboxylic acid, nipecotic, h-nip-oh, 3-carboxypiperidine
4498
CHEBI:116931
Piperidin-3-Carbonsäure
C1CC(CNC1)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
498-95-3
C6H11NO2
129.159
MFCD00005992
XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
nipecotic acid, 3-piperidinecarboxylic acid, hexahydronicotinic acid, +/--nipecotic acid, h-dl-nip-oh, +/--3-piperidine carboxylic acid, dl-piperidine-3-carboxylic acid, nipecotic, h-nip-oh, 3-carboxypiperidine
4498
CHEBI:116931
Piperidin-3-Carbonsäure
C1CC(CNC1)C(=O)O
GABA reuptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nipecotic acid
Schmelzpunkt ∼261°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 81096
Merck Index 14,6561
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 98%