Learn More
Hach Lange™ Nitrat-Küvettentests
Die vordosierten Reagenzien gewährleisten maximale Sicherheit. Anwenderfreundliche und photometrische Auswertung im vollausgestatteten Komplettpaket. Gemäß den aktuellen Verordnungen offiziell zugelassen. Umweltfreundlich durch weniger Chemikalien.
Marke:  Hach Lange™ LCK339
Weitere Details : CAS : 7664-93-9 Netto-Gewicht : 0.43200kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10166402
  • 165.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Gebrauch mit Geräten vom Typ DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800 und DR5000
  • ISO 7890-1-2-1986-, DIN 38405 D9-2-Zertifikationen
  • 23 Monate haltbar ab Produktionsdatum
  • Lagerbedingungen liegen zwischen 15 und 25 °C
  • Messbereiche von 0.23 bis 13.5 mg/l NO3-N und 1.0 bis 60.0 mg/l NO3
  • Präzise und zuverlässige Messwerte
  • Praktische und fehlerfreie Dosierung von Reagenzien
Spezifikation
Spezifikation
0,23 bis 13,5 mg/l NO3-N
2,6-Dimethylphenol
Nitrat-Küvettentest
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Nitrat/Nitrate, Sample cuvette
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid, Phosphoric acid, isopropyl alcohol, 2, 6-xylenol, isopentyl acetate