Learn More
Lovibond™ X250 NITRATE NO.2 TABLETS
Ein qualitativ hochwertiges Komparatorinstrument zur visuellen Anpassung der Intensität der Probenfarbe mit Lovibond™-Glasfiltern
Marke:  Lovibond™ 513120
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Artikelnummer. 13191681
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
A high quality comparator instrument for visually matching the intensity of sample color with Lovibond™ glass filters
Lovibond™ Komparator 2000+
Ein qualitativ hochwertiges Komparatorinstrument zur visuellen Anpassung der Intensität der Probenfarbe mit Lovibond™ Glasfiltern Es enthält ein integriertes Prisma, das die Proben- und Vergleichsfelder zusammenführt und eine bessere Farbunterscheidung und -anpassung ermöglicht. Das Prisma ist mit Ultraschall versiegelt, um eine Kontamination der Optik zu verhindern. Es kann trübe oder getönte Wasserproben kompensieren.
Lovibond™ Daylight 2000 Gerät
Eine standardisierte Tischlichtquelle, die konstante und gleichmäßige Lichtbedingungen für die Farbanpassung mit dem Lovibond™ Komparator 2000+ Geräten garantiert (Komparator nicht im Lieferumfang enthalten).
Lovibond™ Wassertestscheiben und -reagenzien
Eine große Auswahl an Testscheiben mit einer Reihe von Glasfiltern mit Graduierung, die für direkte Testmessungen vorkalibriert wurden. Einige der beliebtesten Scheiben sind hier aufgeführt, andere Bereiche und Tests sind jedoch auf Anfrage verfügbar (z. B. Chlordioxid, Kupfer, Fluorid, Hydrazin, Wasserstoffperoxid, Jod, Mangan, Molybdat, Nitrit, Sauerstoff, Ozon, Phosphat, QAV, Silika, Sulfid, Zink).
Das brauchen Sie
  • Komparatorgerät
  • Lovibond™ Scheibe, spezifisch für den Test
  • Reagenzien, spezifisch für den Test
  • Probenbehälter mit der erforderlichen Pfadlänge
  • Beleuchtungsgerät (optional) für konstante Sichtbedingungen
  • Einfaches und flexibles System für zuverlässige Ergebnisse in Labor- und Feldtests
  • Kompakt, leicht tragbar und robust für den Feldeinsatz
  • Reagenzien sind meist in praktischer Tablettenform erhältlich
  • Enthält stabile Farbglasfilter, die nach einem ISO 9001-QS-Verfahren zertifiziert werden können
Hinweise:1. Bei Bromintests werden DPD-Nr.-1-Tabletten zur Bestimmung von aktivem Brom .2 verwendet. Bei der Chlorprüfung werden nur DPD-Nr.-1-Tabletten zur Bestimmung von freiem Chlor verwendet; DPD-Nr.-1 und DPD-Nr.-3-Tabletten werden für die Prüfung von freiem, kombiniertem und Gesamtchlor verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
250/Packung