Learn More
Nitrat-Standardlösung, 1000 ppm (1 mg/ml), für die Ionenpaarchromatographie, gebrauchsfertig, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10204250 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10204250 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10204250 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/4556/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
CAS 7757-79-1
Physikalische Form Flüssig
Summenformel KNO3
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Kalium; Nitrat
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
PubChem CID 24434
Menge 100 mL
ChEBI CHEBI:63043