Learn More
Nitrazingelb, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041791
16.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5423-07-4
MFCD00003938
C.I. 14890; Delta Yellow
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5423-07-4
MFCD00003938
C.I. 14890; Delta Yellow
pH-Indikator
Nitrazine Yellow is used to test vaginal pH during late pregnancy to determine the breakage of the amniotic sac. To perform a fecal pH test for diagnosing intestinal infections or other digestive problems. In civil engineering, to determine the carbonatation spread in concrete structures and therefore assess the state of the rebar's passivation film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nitrazingelb wird als Test des vaginalen pH-Werts in der späten Schwangerschaft verwendet, um den Bruch des Fruchtsacks zu bestimmen. Auch als pH-Test von Fäkalien zur Diagnose von Darminfektionen oder anderen Verdauungsproblemen verwendet. Im Bauwesen wird es zur Bestimmung der Karbonatisierung von Betonstrukturen und zur Beurteilung des Zustands des Passivierungsfilms von Betonstahl genutzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 1 mg/ml
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nitrazine Yellow
Summenformel C16H8N4Na2O11S2
Löslichkeitsinformationen Dissolve in water at 1mg/ml
InChI-Schlüssel XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C=CC(=C3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;-Hydroxy-3-[(2,4-Nitrophenyl)Hydrazinyliden]-4-Oxonaphthalin-2,7-Disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 542.36
PubChem CID 44134855
Formelmasse 542.36
Farbe Braun bis Orange
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver