Learn More
Salpetersäure, 0,5 M, Chem Lab™
Spezifikation
Spezifikation
| pH | <1 |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 31.505 g HNO3/l H2O = 0.5 N |
| Dichte | 1.02 g/ml |
| Geruch | Geruchlos |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |