Learn More
Salpetersäure 67 bis 70 %, Optima™, für Ultraspuren-Elementaranalyse, Fisher Chemical
Catalog Number 11964091
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
FEP-Flasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
944
CHEBI:48107
nitric acid
O[N+]([O-])=O
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
944
CHEBI:48107
nitric acid
O[N+]([O-])=O
Salpetersäure, HNO3, CAS-Nummer-7697-37-2, acide nitrique, Acidum Nitricum, Azotensäure, rfna, Scheidewasser Aquaffortis, Nitrylhydroxid, Salpetersaeure, Stickstoffdämpfe, nital, Wasserstoffnitrat, 500 ml
  • Ideal für die Analyse mit ICP-MS und hochauflösender ICP-MS.
  • Bewertet für 65 Metalle bei niedrigen ppt-Konzentrationen.
  • Hergestellt, gereinigt und in einem Reinraum der Klasse 1000 verpackt.
  • Verpackt in speziell hergestellten und gereinigten FEP Fluoropolymer-Flaschen zur Aufrechterhaltung   der Produktintegrität und zur Vermeidung von Auslaugen aus Metall aus Glasflaschen.
  • Drei Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum – erhältlich auf COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Salpetersäure
pH 1
Farbe Farblos gelb
Schmelzpunkt -41 °C
Siedepunkt 120.5 °C
Dichte 1.40 g/cm³
Verpackung FEP-Flasche
Dampfdruck 0.94 kPa (20 °C)
Analysenzertifikat Jeder Flasche liegt ein Chargenanalysenzertifikat bei.
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer 2031
Merck Index 15, 6663
Formelmasse 63.01
Güte OPTIMA™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid