Learn More
Salpetersäure, Verdünnungsmittel, EP-Qualität, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11474709 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Manipulationssicher
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11474709 100 ml Manipulationssicher 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11474709 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 1058402
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
In einer ISO9001-konformen Einrichtung gemäß Kapitel 4 (4.1.1 ) des Europäischen Arzneibuchs hergestellt. Salpetersäure, Verdünnungsmittel, EP-Qualität, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige Reagenzienlösung, die für die Nitrierung und als Oxidationsmittel verwendet wird. Sie enthält 125 g/l HNO3.
Salpetersäure ist eine korrosive Mineralsäure, die während der Nitrierung eine Nitrogruppe liefert und auch häufig als Oxidationsmittel verwendet wird. Diese Lösung wird durch Zugabe von 20 g Salpetersäure (63–70 % HNO3) zu 100 ml Wasser hergestellt, um eine verdünnte Lösung mit ca. 125 g/l HNO zu erzeugen3.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser Reagenzien und volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasserstoffnitrat
Farbe Farblos
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Konzentration 125 g/l HNO3
Verpackung Manipulationssicher
Analysenzertifikat Ja
Lösungsmittel oder Matrix Wasser
Menge 100 ml
Summenformel HNO3
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011349
Synonym Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Löslichkeitsinformationen In Wasser mischbar
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formelmasse 63.0 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NITRIC ACID, DILUTE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid