Learn More
Salpetersäurelösung 1 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Spezifikation
pH | 1 |
Siedepunkt | 100 °C |
Verpackung | Beutel in Karton |
Menge | Gehäuse 10L |
Physikalische Form | Flüssig |