Learn More
Salpetersäure 67 – 69 %, TraceMetal™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical™
HNO3, CAS-Nummer-7697-37-2, Acidum nitricum, acide nitrique, Scheidewasser, Stickstoffsäure, Salpetersäure, Wasserstoffnitrat, Nitrylhydroxid, rfna, nital, Salpeterdunst, 1 l, CHEBI:48107, farblos gelb, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, Salpetersäure, –41 °C, 11349, 63,012, Flüssigkeit, 944
Marke: Fisher Chemical A509-P1
136.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 7697-37-2 Netto-Gewicht : 1.40000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
HNO3, CAS-Nummer-7697-37-2, Acidum nitricum, acide nitrique, Scheidewasser, Stickstoffsäure, Salpetersäure, Wasserstoffnitrat, Nitrylhydroxid, rfna, nital, Salpeterdunst, 1 l, CHEBI:48107, farblos gelb, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, Salpetersäure, –41 °C, 11349, 63,012, Flüssigkeit, 944
PolyflascheSpezifikation
1 | |
-41 °C | |
0.94 kPa (20 °C) | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
Salpetersäure | |
944 | |
63.02 mol |
Farblos gelb | |
7697-37-2 | |
1 l | |
Flüssig | |
Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 |
Sicherheit und Handhabung
- Nitric acid 67-69%
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid