Learn More
Meditrade™ NITRIL™ BestGen™ Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
- Medizinischer Handschuh gemäß DIN EN 455
- PSA gemäß EN 374
- Schützt vor gefährlichen Chemikalien und Mikroorganismen
- Geeignet für Lebensmittelanwendungen
- Ideal für Benutzer mit empfindlicher Haut und diagnostizierter Latexallergie (Typ I)
- Latexfrei
- Einwegprodukt
- Die Touch-Feeling-Formel bietet eine hervorragende Haptik und verleiht ihm eine fast latexartige hohe Elastizität
- Reißfest
- Die Innenbeschichtung aus Polymer erleichtert das Anziehen
- Beidhändig tragbar mit Rollrand
- Blau
- Puderfrei
- Mikrorauh
- Unsteril
- Zur einmaligen Verwendung
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG/EEC Medizinprodukt der Klasse I; (EU) 2016/425 PSA der Kategorie III; DIN EN 455-1/-2/-3/-4; EN 374-1/-2/-4/-5; EN 16523-1; EN 420 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | S |