Learn More
Meditrade™ NITRIL™ BestGen™ Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Beschreibung
- Medizinischer Handschuh gemäß DIN EN 455
- PSA gemäß EN 374
- Schützt vor gefährlichen Chemikalien und Mikroorganismen
- Geeignet für Lebensmittelanwendungen
- Ideal für Benutzer mit empfindlicher Haut und diagnostizierter Latexallergie (Typ I)
- Latexfrei
- Einwegprodukt
- Die Touch-Feeling-Formel bietet eine hervorragende Haptik und verleiht ihm eine fast latexartige hohe Elastizität
- Reißfest
- Die Innenbeschichtung aus Polymer erleichtert das Anziehen
- Beidhändig tragbar mit Rollrand
- Blau
- Puderfrei
- Mikrorauh
- Unsteril
- Zur einmaligen Verwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG/EEC Medizinprodukt der Klasse I; (EU) 2016/425 PSA der Kategorie III; DIN EN 455-1/-2/-3/-4; EN 374-1/-2/-4/-5; EN 16523-1; EN 420 |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Größe | XS |