Learn More
Meditrade™ NITRIL™ BestGen™ Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 16692217
Change view
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16692217 L 100 Stück
16632227 XS 100 Stück
16612227 S 100 Stück
16602227 M 100 Stück
16622227 XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16692217 Lieferant Meditrade™ Lieferanten-Nr. 1286L
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reißfeste Handschuhe mit Touch-Feeling-Formel schützen gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Geeignet für allgemeine Laborarbeiten, pharmazeutische und professionelle Reinigungsarbeiten sowie Arbeiten mit Lebensmitteln.
  • Medizinischer Handschuh gemäß DIN EN 455
  • PSA gemäß EN 374
  • Schützt vor gefährlichen Chemikalien und Mikroorganismen
  • Geeignet für Lebensmittelanwendungen
  • Ideal für Benutzer mit empfindlicher Haut und diagnostizierter Latexallergie (Typ I)
  • Latexfrei
  • Einwegprodukt
  • Die Touch-Feeling-Formel bietet eine hervorragende Haptik und verleiht ihm eine fast latexartige hohe Elastizität
  • Reißfest
  • Die Innenbeschichtung aus Polymer erleichtert das Anziehen
  • Beidhändig tragbar mit Rollrand
  • Blau
  • Puderfrei
  • Mikrorauh
  • Unsteril
  • Zur einmaligen Verwendung
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG/EEC Medizinprodukt der Klasse I; (EU) 2016/425 PSA der Kategorie III; DIN EN 455-1/-2/-3/-4; EN 374-1/-2/-4/-5; EN 16523-1; EN 420
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe L