Learn More
DWK Life Sciences O-ring, made of nitrile, for safety standard ground sockets
Codice prodotto. 15911561 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Joint Size:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pack of 10
Codice prodotto. Joint Size unitSize
15911561 NS 24/29 Pack of 10
15921561 NS 45/40 Pack of 10
15864608 NS 14/23 Pack of 10
15991551 NS 19/26 Pack of 10
15884608 NS 29/32 Pack of 10
15894608 NS 34/35 Pack of 10
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15911561
Marca: DWK Life Sciences 286217208
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Component of the DURAN™ safety ground joint.
Nitrile O-rings for DURAN™ safety ground joints together with the screw cap secure the connection between core and sleeve.
  • In combination with the screw cap, the safety ground joints (core and sleeve) can be sealed tightly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
For Use With (Application) To secure the security grindings; Sealing
Joint Size NS 24/29
Quantity 10/Pk.
Material Nitrile
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.