Learn More
Nitrilotriessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510067
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
18662-53-8
C6H6NNa3O6·H2O
275.09
HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
trisodium nitrilotriacetate monohydrate, nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, nta sodium hydrate, nta trisodium salt dihydrate, unii-j0u92u6nu5, ccris 437, nitrilotriacetic acid trisodium salt, monohydrate, nitriloacetic acid trisodium salt monohydrate, glycine, n,n-bis carboxymethyl-, trisodium salt, monohydrate, nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate
29194
Trinatrium;2-[bis(carboxylatomethyl)amino]acetat;hydrat
C(C(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.[Na+].[Na+].[Na+]
18662-53-8
C6H6NNa3O6·H2O
275.09
HERBOKBJKVUALN-UHFFFAOYSA-K
trisodium nitrilotriacetate monohydrate, nitrilotriacetic acid trisodium salt monohydrate, nta sodium hydrate, nta trisodium salt dihydrate, unii-j0u92u6nu5, ccris 437, nitrilotriacetic acid trisodium salt, monohydrate, nitriloacetic acid trisodium salt monohydrate, glycine, n,n-bis carboxymethyl-, trisodium salt, monohydrate, nitrilotriacetic acid, trisodium salt monohydrate
29194
Trinatrium;2-[bis(carboxylatomethyl)amino]acetat;hydrat
C(C(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.[Na+].[Na+].[Na+]
Nitrilotriessigsäure, Trisodiumsalz, Monohydrat (CAS-Nr. 18662-53-8), gilt als nicht genotoxische Verbindung mit karzinogener Wirkung und wird als Induktor der Tumorigenese in Laborstudien unter Verwendung von Tiermodellen verwendet.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Informationen
• Nitrilotriessigsäure, Trisodiumsalz, Monohydrat gilt als nicht genotoxische Verbindung mit karzinogener Wirkung
• Diese Verbindung hemmt die Gap-Junction-Kommunikation zwischen Lungenfibroblasten des chinesischen Hamsters.
Anwendungen
• Nitrilotriessigsäure-Trinatriumsalz-Monohydrat kommt häufig in Laborexperimenten zum Einsatz, da es den tumorerzeugenden Prozess induzieren kann.
• Es wurde bei In-vivo-Experimenten als Induktor von Blasen- und Nierentumoren in Tiermodellen verwendet.
• Dient als Chelatbildner, der Koordinationsverbindungen mit Metallionen (Chelaten) bildet
Literaturnachweise
Malcolm, A.; Mills, L. Inhibition of gap-junctional intercellular communication between Chinese hamster lung fibroblasts by di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and trisodium nitrilotriacetate monohydrate (NTA).Cell Biology and Toxicology.1989, 5, 145–153.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate
Schmelzpunkt >320.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel N(CH2CO2Na)3·H2O
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 484g/L (25°C)
Formelmasse 275.09
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen