Learn More
Ansell BioClean Fusion™ Unsterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Artikelnummer. 15208158
Change view
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15208158 Groß 1000 Stück
15278148 Extraklein 1000 Stück
15288148 Klein 1000 Stück
15298148 Mittel 1000 Stück
15218158 Extragroß 1000 Stück
15228158 2XL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15208158 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BFAPL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nicht sterile Handschuhe aus Polychloropren bieten ein hohes Tastgefühl und hohen Tragekomfort. Die ultrasauberen Handschuhe sind antistatisch, doppelt überziehbar und für Reinräume der Klasse 10/ISO 4 geeignet.
  • 11,5 in. (29 cm), beidhändig
  • Nicht steril, Reinraum-kompatibel
  • Texturierte Finger für sicheren Griff
  • Puderfrei, latexfrei, mit Rollrand
  • ESD-Eigenschaften
  • Teil der Serie BioClean-C Chemotherapy
  • Freiheit von kleinen Löchern von 1,5
  • In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO-Klasse 4 zu gewährleisten
  • Gemäß ISO 2859
  • Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b zertifiziert ist
Zertifizierungen
CE-Zeichen.
Compliance
Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe (EN455 Teile 1, 2 und 3) sowie 374-1, 2 und 3:2003. ASTM6978-05 getestet gegen Zytostatika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 11137-1:2006
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN420:2003, EN374-1, 2 und 3:2003, EN455-2:2009
AQL 1.5
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Gepudert Puderfrei
Größe Groß
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 mil
Dicke (metrisch) 0,12 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001: 2008 und 89/686/EWG
Modell BFAP-L
Serie BioClean™ Fusion
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm