Learn More
Ansell BioClean™ Fusion™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Artikelnummer. 15218308
Change view
Click to view available options
Größe:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15218308 8,5 200 Paare
15288298 5,5 200 Paare
15298298 6,5 200 Paare
15208308 7,5 200 Paare
15238308 10 200 Paare
15228308 9 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15218308 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. SBFAP8085
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ultrareine, taktile sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren mit chemischem Schutz. Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
  • Texturierte Oberfläche
  • Länge: 30.48 cm (12 in.)
  • Antistatische Eigenschaften
  • Ausgezeichneter chemischer Schutz und außergewöhnliche Feinfühligkeit
  • Latexfrei zur Vermeidung von Latexallergien vom Typ 1
  • Puderfrei, mit Rollrand
  • Farbe: Grün
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Doppelt überziehbar
  • Polychloropren
  • Beidhändig
  • AQL 1.5
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP 797, ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/ 2006
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1.5
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 mil
Dicke (metrisch) 0,12 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015 und (EU)2016/425
Modell S-BFAP-8085
Serie BioClean™ Fusion S-BFAP
Zugfestigkeit 9 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm