Learn More
Ansell BioClean P-Zero™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Artikelnummer. 12765925
Change view
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12765925 9 200 Paare
12705925 6 200 Paare
12715925 6,5 200 Paare
12725925 7 200 Paare
12735925 7,5 -
12745925 8 200 Paare
12755925 8,5 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12765925 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BPZS90
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Puderfreie, sterile Handschuhe aus Polychloropren bieten chemische Beständigkeit und eine geringe Partikelzahl. Empfohlen für Reinraumumgebungen der Klasse 10/ISO 4.
  • Puderfrei, latexfrei
  • Getestet nach Norm ASTM D6978
  • ESD-Eigenschaften
  • Rollrand für Festigkeit
  • Chemisch beständig
  • Die EasyTear Verpackung gibt keine Partikel ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 9
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7 mil
Dicke (metrisch) 0,18 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BPZS90.
Serie BioClean™ P-Zero BPZS
Zugfestigkeit 9 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm